Print…
(±)-trans-1,2-Diaminocyclohexane 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
248670100 248670500 248672500
ACRO248670100EA 30 EUR
ACRO248670100 ACRO248670500 ACRO248672500
(±)-trans-1,2-Diaminocyclohexane 98%
(±)-trans-1,2-Diaminocyclohexane
Fórmula: C₆H₁₄N₂
Ponto de ebulição: 79…81 °C (15 mmHg)
Ponto de Fusão: 14…15 °C
Densidade: 0,951 g/cm³
Ponto de Inflamação: 68 °C
Número MDL : MFCD00063747
Número CAS: 1121-22-8
UN: 2735
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid (May develop some turbidity or precipitate)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4870 to 1.4900 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %