Sal sódio de azul de timol 0,04% (w/v) em solução aquosa
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
Sodium hydrogen 4,4'-(3H-2,1-benzoxathiol-3-ylidene)bis[5-methyl-2-(1-methylethyl)phenolate] S,S-dioxide, Sodium 4-(3-(4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl)-1,1-dioxido-3H-benzo[c][1,2]oxathiol-3-yl)-2-isopropyl-5-methylphenolate, Thymol blue water soluble, Thymol Blue sodium
38692.AE
38692.AP
38692.AEEA
27.5
EUR
38692.AE
38692.AP
Sal sódio de azul de timol 0,04% (w/v) em solução aquosa
Sal sódio de azul de timol
CAS No.: 62625-21-2
Molecular Formula: C27H29NaO5S
Formula Weight: 488.58
Physical Form: Liquid
Density: 0.979
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00151093
Fórmula:
C₂₇H₂₉NaO₅S Densidade: 0,979 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00151093 Número CAS: 62625-21-2 EINECS: 200-973-3 |