Print…
Sal sódio de azul de timol em água grau reagente ACS 95% (conteúdo de corante), Sigma-Aldrich®
Fornecedor: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
861367-25G 861367-5G
861367-25GEA 149 EUR
861367-25G 861367-5G
Sal sódio de azul de timol em água grau reagente ACS 95% (conteúdo de corante), Sigma-Aldrich®
Sal sódio de azul de timol
Fórmula: C₂₇H₂₉NaO₅S
Ponto de Fusão: 283 °C
Densidade: 1,19 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Room Temperature
Número MDL : MFCD00151093
Número CAS: 62625-21-2
EINECS: 263-650-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0ebfc1bdaa6d2db4172c2e91dedebefd5e90e822&vid=55d8e4e97a25fd218390c34f3bc7e47526218e8f&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance (Colour) Conforms to Requirements
Red-Brown to Brown or Black
Appearance (Form) Powder to Crystalline Powder
Infrared spectrum Conforms to Structure
Wavelength 298 - 304 nm
Extinction Coefficient ≥11000
TLC Consistent With 95% Dye Content Conforms
Clarity of Solution Pass
Visual Interval
pH 1.2, Red/Pink
Pass
Visual Interval
pH 2.2, Orange
Pass
Visual Interval
pH 2.8, Yellow
Pass
Visual Interval
pH 8.0, Yellow
Pass
Visual Interval
pH 8.4, Green
Pass