Sal sódio de azul de timol
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
B23007.09
B23007.18
B23007.30
B23007.09EA
31.4
EUR
B23007.09
B23007.18
B23007.30
Sal sódio de azul de timol
Sal sódio de azul de timol
CAS No.: 62625-21-2
Molecular Formula: C27H29NaO5S
Formula Weight: 488.58
Melting Point: ca 284° dec.
Beilstein Reference: 3861515
MDL No.: MFCD00151093
Fórmula:
C₂₇H₂₉NaO₅S Ponto de Fusão: ∼ 284 °C (decomposição) Densidade: 1,19 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00151093 Número CAS: 62625-21-2 EINECS: 263-650-6 |