Print…
Riboflavina E101 (i), SAFC®
Fornecedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
M-Clarity™ quality level = MQ300
5.00257.2500EA 3000 EUR
5.00257.2500
Riboflavina E101 (i), SAFC®
Riboflavina
Fórmula: C₁₇H₂₀N₄O₆
Peso Molecular: 376,37 g/mol
Ponto de Fusão: 290 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005022
Número CAS: 83-88-5
EINECS: 201-507-1
Merck Index: 12,08367