Print…
Pyridinium dichromate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: PDC
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
214698-100G 214698-500G
SIAL214698-100GEA 94.6 EUR
SIAL214698-100G SIAL214698-500G
Pyridinium dichromate, Sigma-Aldrich®
Pyridinium dichromate
Fórmula: C₁₀N₁₂Cr₂N₂O₇
Ponto de Fusão: 152…153 °C
Número MDL : MFCD00013105
Número CAS: 20039-37-6
EINECS: 243-478-8
UN: 3087
ADR: 5.1,II