Print…
Pyridinium dichromate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: PDC
L15132.14 L15132.22
L15132.14EA 40 EUR
L15132.14 L15132.22
Pyridinium dichromate ≥98%
Pyridinium dichromate
Purity: 98% CAS No.: 20039-37-6 Molecular Formula: C10H12Cr2N2O7 Formula Weight: 376.21 Melting Point: ca 145-147° UN No.: 3087 MDL No.: MFCD00013105
Fórmula: C₁₀N₁₂Cr₂N₂O₇
Ponto de Fusão: ∼ 145…147 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013105
Número CAS: 20039-37-6
EINECS: 243-478-8
UN: 3085
ADR: 5.1,II