Print…
Pyridinium dichromate 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: PDC
200880500 200882500 200880010
ACRO200880500EA 33.2 EUR
ACRO200880500 ACRO200882500 ACRO200880010
Pyridinium dichromate 98%
Pyridinium dichromate
Fórmula: C₁₀N₁₂Cr₂N₂O₇
Ponto de Fusão: 152…153 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013105
Número CAS: 20039-37-6
EINECS: 243-478-8
UN: 3085
ADR: 5.1,II
Encomendar
Appearance Orange to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Iodometric ≥97.5 %