Print…
Pyridinium chlorochromate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: PCC
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
190144-100G 190144-25G 190144-500G
SIAL190144-100GEA 90.4 EUR
SIAL190144-100G SIAL190144-25G SIAL190144-500G
Pyridinium chlorochromate, Sigma-Aldrich®
Pyridinium chlorochromate
Fórmula: C₅H₆ClCrNO₃
Ponto de Fusão: 205 °C
Número MDL : MFCD00013106
Número CAS: 26299-14-9
EINECS: 247-595-5
UN: 1479
ADR: 5.1,II
Merck Index: 13,08064