Print…
Pyridinium chlorochromate 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: PCC
183670250 183671000 183675000
ACRO183670250EA 26.7 EUR
ACRO183670250 ACRO183671000 ACRO183675000
Pyridinium chlorochromate 98%
Pyridinium chlorochromate
Fórmula: C₅H₆ClCrNO₃
Ponto de Fusão: 205 °C
Número MDL : MFCD00013106
Número CAS: 26299-14-9
EINECS: 247-595-5
UN: 1479
ADR: 5.1,II
Merck Index: 13,08064
Encomendar
Appearance Orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Iodometric 97.5 to 102.5 %
HPLC ≥98.5 %
Residue after ignition ≤0.5 %