Vermelho de fenol sal de sódio 0,02% (w/v) em solução aquosa
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
38702.AE
38702.AP
38702.AEEA
35
EUR
38702.AE
38702.AP
Vermelho de fenol sal de sódio 0,02% (w/v) em solução aquosa
Vermelho de fenol sal de sódio
Molecular Formula: C19H13NaO5S
Formula Weight: 376.37
Physical Form: Liquid
Density: 0.972
MDL No.: MFCD00066901
Fórmula:
C₁₉H₁₃NaO₅S Densidade: 0,972 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00066901 Número CAS: 34487-61-1 EINECS: 252-057-8 |