Vermelho de fenol sal de sódio
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
B21948.06
B21948.14
B21948.A1
B21948.06EA
28.7
EUR
B21948.06
B21948.14
B21948.A1
Vermelho de fenol sal de sódio
Vermelho de fenol sal de sódio
CAS No.: 34487-61-1
Molecular Formula: C19H13NaO5S
Formula Weight: 376.37
Melting Point: 285° dec.
Beilstein Reference: 6260026
Merck Reference: 14,7247
MDL No.: MFCD00066901
Fórmula:
C₁₉H₁₃NaO₅S Ponto de Fusão: 285 °C (decomposição) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00066901 Número CAS: 34487-61-1 EINECS: 252-057-8 Merck Index: 14,7247 |