Vermelho de fenol sal de sódio ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
15987.06
15987.14
15987.06EA
40.2
EUR
15987.06
15987.14
Vermelho de fenol sal de sódio ACS
Vermelho de fenol sal de sódio
CAS No.: 34487-61-1
Molecular Formula: C19H13NaO5S
Formula Weight: 376.37
Physical Form: Crystalline
Melting Point: 285° dec.
Beilstein Reference: 6260026
Merck Reference: 14,7247
MDL No.: MFCD00066901
pH indicator
Fórmula:
C₁₉H₁₃NaO₅S Ponto de Fusão: 285 °C (decomposição) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00066901 Número CAS: 34487-61-1 EINECS: 252-057-8 Merck Index: 14,7247 |