Print…
Vermelho de fenol sal de sódio ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
417250100 417250050 417251000
ACRO417250100EA 47 EUR
ACRO417250100 ACRO417250050 ACRO417251000
Vermelho de fenol sal de sódio ACS
Vermelho de fenol sal de sódio
Fórmula: C₁₉H₁₃NaO₅S
Ponto de Fusão: 285 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00066901
Número CAS: 34487-61-1
EINECS: 252-057-8
Merck Index: 12,07397
Encomendar
Appearance Dark red to red-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Visual transition interval From pH 6.8 (yellow) to pH 8.2 (red)
Clarity of solution Passes test