Print…
Vermelho de fenol sal de sódio, solúvel em água, puro indicador
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
151440250 151440050 151441000
ACRO151440250EA 77.6 EUR
ACRO151440250 ACRO151440050 ACRO151441000
Vermelho de fenol sal de sódio, solúvel em água, puro indicador
Vermelho de fenol sal de sódio
Fórmula: C₁₉H₁₃NaO₅S
Ponto de Fusão: 285 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00066901
Número CAS: 34487-61-1
EINECS: 252-057-8
Merck Index: 12,07397
Encomendar
Appearance Dark red to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility (0.1 % in water) Clear
Specific extinction E (1%/1cm) ≥1600 (558 nm, in buffer)
Visual transition interval from pH 6.8 (yellow) to pH 8.2 (red)