Print…
Vermelho de fenol
Fornecedor: Palintest
PALIPM130EA 24.1 EUR
PALIPM130
Vermelho de fenol
Vermelho de fenol
Fórmula: C₁₉H₁₄O₅S
Peso Molecular: 354,38 g/mol
Ponto de Fusão: > 300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003552
Número CAS: 143-74-8
EINECS: 205-609-7
Merck Index: 12,07397