Print…
Fenolftaleína 1% em etanol, Millipore®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: 3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)isobenzofuran-1(3H)-one
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
1.07227.0250 1.07227.1000
1.07227.0250EA 48.4 EUR
1.07227.0250 1.07227.1000
Fenolftaleína 1% em etanol, Millipore®
Fenolftaleína
Fórmula: C₂₀H₁₄O₄
Peso Molecular: 318.33 g/mol
Ponto de ebulição: ∼78 °C (1013 hPa)
Densidade: ∼0.85 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005913
Número CAS: 77-09-8
EINECS: 201-004-7
UN: 1170
ADR: 3 III
Merck Index: 14,07243
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8d81b539a32ba7c40a473e6afbb8e0dae525d637&vid=91bf141a7ea82baf5df563f73967884d2a4b5d79&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
indicator pH 8.2 - 9.8