Print…
Fenolftaleína 1% em etanol Reag. Ph. Eur. indicador, Fluka™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Perigo
Sinônimos: 3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)isobenzofuran-1(3H)-one
34607-500ML 34607-30ML
34607-500MLEA 64.27 EUR
34607-500ML 34607-30ML
Fenolftaleína 1% em etanol Reag. Ph. Eur. indicador, Fluka™
Fenolftaleína
Fórmula: C₂₀H₁₄O₄
Peso Molecular: 318.33 g/mol
Ponto de Inflamação: 14 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005913
Número CAS: 77-09-8
EINECS: 201-004-7
UN: 1170
ADR: 3 II
Merck Index: 14,07243
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8d81b539a32ba7c40a473e6afbb8e0dae525d637&vid=91bf141a7ea82baf5df563f73967884d2a4b5d79&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Test of sensitivity complying
Change range (pH 7.2-10.0) complying