Print…
Estanhato de di-sódio trihidratado, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Sodium tin(IV) oxide trihydrate, Disodium tin trioxide trihydrate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
336262-100G 336262-500G
SIAL336262-100GEA 62.2 EUR
SIAL336262-100G SIAL336262-500G
Estanhato de di-sódio trihidratado, Sigma-Aldrich®
Estanhato de di-sódio trihidratado
Fórmula: Na₂O₃Sn·3H₂O
Número MDL : MFCD00150189
Número CAS: 12209-98-2
EINECS: 235-030-5