Print…
Estanhato de di-sódio trihidratado ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Sodium tin(IV) oxide trihydrate, Disodium tin trioxide trihydrate
A18611.0E A18611.22 A18611.36
A18611.0EEA 460 EUR
A18611.0E A18611.22 A18611.36
Estanhato de di-sódio trihidratado ≥98%
Estanhato de di-sódio trihidratado
Purity: 98% CAS No.: 12209-98-2 Molecular Formula: Na2SnO3.3H2O Formula Weight: 266.75 (212.67anhy) Odour: Odourless Merck Reference: 14,8677 MDL No.: MFCD00150189
Fórmula: Na₂O₃Sn·3H₂O
Peso Molecular: 266.73 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00150189
Número CAS: 12209-98-2
EINECS: 235-030-5