Print…
Disodium oxide, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
645613-250G 645613-50G
SIAL645613-250GEA 517 EUR
SIAL645613-250G SIAL645613-50G
Disodium oxide, Sigma-Aldrich®
Disodium oxide
Fórmula: Na₂O
Número MDL : MFCD00046201
Número CAS: 1313-59-3
EINECS: 215-208-9
UN: 1825
ADR: 8,II