Print…
Liga de Devarda, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Copper aluminium zinc alloy (50:45:5 w%), Devarda's metal
MQ300
1.05341.0250 1.05341.1000
1.05341.0250EA 178 EUR
1.05341.0250 1.05341.1000
Liga de Devarda, Supelco®
Liga de Devarda
Ponto de ebulição: 906
Ponto de Fusão: 490…560 °C
Densidade: 5.79 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00198176
Número CAS: 8049-11-4
UN: 3089
ADR: 4.1 II
Merck Index: 13,02958
Encomendar
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 490 - 560 °C
Bulk Density 2080 kg/m3
Boiling Point 906 °C
Density 5.79 g/cm3 (20 °C)