Print…
Liga de Devarda (Cu:Al:Zn 50:45:5 wt%), grânulos
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
45526.22 45526.36
45526.22EA 68.4 EUR
45526.22 45526.36
Liga de Devarda (Cu:Al:Zn 50:45:5 wt%), grânulos
Liga de Devarda
CAS No.: 8049-11-4 Molecular Formula: Cu:Al:Zn; 50:45:5 wt% Density: 4.355 Merck Reference: 14,2941 UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00198176
Ponto de ebulição: 906 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 490…560 °C
Densidade: 4,355
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00198176
Número CAS: 8049-11-4
UN: 3089
ADR: 4.1,II
Merck Index: 14,2941