Seleneto de Cobre ≥99.5% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Copper(I) selenide
45660.09
45660.18
45660.09EA
121
EUR
45660.09
45660.18
Seleneto de Cobre ≥99.5% (baseado em metais)
Seleneto de Cobre
Purity: 99.5%
CAS No.: 20405-64-5
Molecular Formula: Cu2Se
Formula Weight: 206.05
Physical Form: 2mm & down pieces
Density: 6.84
Appearance: Dark blue to black
Melting Point: 1113°
Merck Reference: 14,2666
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00049908
Fórmula:
Cu₂Se Peso Molecular: 206.05 g/mol Ponto de Fusão: 1113 Densidade: 6.84 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00049908 Número CAS: 20405-64-5 EINECS: 243-796-7 UN: 3077 ADR: 9 III Merck Index: 14,2666 |