Print…
Colofónia
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
419175000 419170025
ACRO419175000EA 48 EUR
ACRO419175000 ACRO419170025
Colofónia
Colofónia
Ponto de Fusão: 75…81 °C
Densidade: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 180 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00132205
Número CAS: 8050-09-7
EINECS: 232-475-7
Encomendar
Appearance Almost white to yellow to orange Powder or flakes or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 72 to 83 °C
Acid value 156 to 182 mg KOH/g
Uniformity coefficient ≤1.8
Moisture holding capacity 53 to 58 % (H+)
Total volume capacity ≥1.8 eq/l (H+)