Print…
Dihidrogenoortofosfato de potássio 1 mol/l em solução aquosa, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Monopotassiumphosphate, prim.-Potassium phosphate, Monopotassium phosphate, Potassium phosphate monobasic, Monobasic Potassium Phosphate, Potassium dihydrogen orthophosphate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
P8709-1L P8709-4L
SIALP8709-1LEA 127 EUR
SIALP8709-1L SIALP8709-4L
Dihidrogenoortofosfato de potássio 1 mol/l em solução aquosa, Sigma-Aldrich®
Dihidrogenoortofosfato de potássio
Fórmula: KH₂PO₄
Peso Molecular: 136.09 g/mol
Ponto de ebulição: 100
Ponto de Fusão: 253
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011401
Número CAS: 7778-77-0
EINECS: 231-913-4
Merck Index: 13,07744