Print…
Ácido fluorossilícico em solução 35% (w/w) em solução aquosa
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
L14829.22 L14829.36 L14829.0E L14829.PG
L14829.22EA 28 EUR
L14829.22 L14829.36 L14829.0E L14829.PG
Ácido fluorossilícico em solução 35% (w/w) em solução aquosa
Ácido fluorossilícico em solução
CAS No.: 16961-83-4 Molecular Formula: H2F6Si Formula Weight: 144.09 Boiling Point: 108-109° Merck Reference: 14,4182 UN No.: 1778 MDL No.: MFCD00036289
Fórmula: H₂F₆Si
Ponto de ebulição: 108…109 °C
Densidade: 1,320
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00036289
Número CAS: 16961-83-4
EINECS: 241-034-8
UN: 1778
ADR: 8,II
Merck Index: 14,4182