Print…
Acetato de vinilo 99+% estabilizada
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Acetic acid vinyl ester
140840010 140840025 140840250 140840100
ACRO140840010EA 35.6 EUR
ACRO140840010 ACRO140840025 ACRO140840250 ACRO140840100
Acetato de vinilo 99+% estabilizada
Acetato de vinilo
Fórmula: C₄H₆O₂
Ponto de ebulição: 72…73 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –93 °C
Densidade: 0,93 g/cm³
Ponto de Inflamação: –8 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00008713
Número CAS: 108-05-4
EINECS: 203-545-4
UN: 1301
ADR: 3,II
Merck Index: 12,10130
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3940 to 1.3960 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.05 %
GC ≥99.0 %
Stabilizer 3 to 15 ppm Hydroquinone
Acidity (CH3COOH) ≤0.005 %