Erbium(III) perchlorate hexahydrate 50% (w/w) em solução aquosa, grau de reagente
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
40576.NA
40576.NC
40576.NE
40576.NAEA
54.2
EUR
40576.NA
40576.NC
40576.NE
Erbium(III) perchlorate hexahydrate 50% (w/w) em solução aquosa, grau de reagente
Erbium(III) perchlorate hexahydrate
CAS No.: 14692-15-0
Molecular Formula: Er(ClO4)3.6H2O
Formula Weight: 573.70 (465.61anhy)
Physical Form: Liquid
Appearance: Pink
Odour: Odourless
UN No.: 3211
MDL No.: MFCD00150232
Fórmula:
Cl₃ErO₁₂·6H₂O Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00150232 Número CAS: 14692-15-0 EINECS: 237-840-4 UN: 3211 ADR: 5.1,II |