Print…
Erbium(III) perchlorate 40% (w/w) em solução aquosa ≥99.9% (baseado em traços de metais), Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
444111-10G 444111-2G
SIAL444111-10GEA 214 EUR
SIAL444111-10G SIAL444111-2G
Erbium(III) perchlorate 40% (w/w) em solução aquosa ≥99.9% (baseado em traços de metais), Sigma-Aldrich®
Erbium(III) perchlorate
Fórmula: Cl₃ErO₁₂
Número MDL : MFCD00016073
Número CAS: 14017-55-1
EINECS: 237-840-4
UN: 3211
ADR: 5.1,II