Lauroyl chloride ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Purity: 98%
CAS No.: 112-16-3
Molecular Formula: C12H23ClO
Formula Weight: 218.77
Flash Point: 140°(284°F)
Refractive Index: 1.4460
Melting Point: -17°
Boiling Point: 130-132°/7mm
Beilstein Reference: 1281201
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000740
Fórmula:
C₁₂H₂₃ClO Ponto de ebulição: 130…132 °C (7 mmHg) Ponto de Fusão: –17 °C Densidade: 0,922 Ponto de Inflamação: 140 °C (284 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00000740 Número CAS: 112-16-3 EINECS: 203-941-7 UN: 3265 ADR: 8,II |