Print…
Decanoyl chloride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Decanoylchloride
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
140295-100ML 140295-500ML
SIAL140295-100MLEA 61 EUR
SIAL140295-100ML SIAL140295-500ML
Decanoyl chloride, Sigma-Aldrich®
Decanoyl chloride
Fórmula: C₁₀H₁₉ClO
Ponto de ebulição: 233 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –34,5 °C
Densidade: 0,919 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00000771
Número CAS: 112-13-0
EINECS: 203-938-0
UN: 3265
ADR: 8,II