Print…
Decanoyl chloride ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
A19486.22 A19486.36
A19486.22EA 43.7 EUR
A19486.22 A19486.36
Decanoyl chloride ≥98%
Decanoyl chloride
Fórmula: C₁₀H₁₉ClO
Ponto de ebulição: 232 °C
Ponto de Fusão: –35 °C
Densidade: 0,925
Ponto de Inflamação: 106 °C (223 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000771
Número CAS: 112-13-0
EINECS: 203-938-0
UN: 3265
ADR: 8,II