Print…
Lead(II) perchlorate hydrate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
205311-250G 205311-50G
SIAL205311-250GEA 146 EUR
SIAL205311-250G SIAL205311-50G
Lead(II) perchlorate hydrate, Sigma-Aldrich®
Lead(II) perchlorate hydrate
Fórmula: Cl₂O₈Pb·H₂O
Número CAS: 207500-00-3
EINECS: 237-125-7
UN: 1470
ADR: 5.1,II