Lead(II) perchlorate trihydrate 97.0-102.0% ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Purity: 97% min
CAS No.: 13453-62-8
Molecular Formula: Cl2O8Pb.3H2O
Formula Weight: 460.15 (406.10anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 2.60
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 100° dec.
Solubility: Soluble in water
UN No.: 1470
MDL No.: MFCD00149817
Titrant in complexometric titrations
Fórmula:
Cl₂O₈Pb·3H₂O Ponto de Fusão: 100 °C (decomposição) Densidade: 2,60 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00149817 Número CAS: 13453-62-8 EINECS: 237-125-7 UN: 1470 ADR: 5.1,II |