Print…
Alginato de sódio, Viscosidade muito baixa
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
A18565.22 A18565.0E A18565.36
A18565.22EA 48 EUR
A18565.22 A18565.0E A18565.36
Alginato de sódio, Viscosidade muito baixa
Sodium alginate
CAS No.: 9005-38-3 Merck Reference: 14,241 MDL No.: MFCD00081310
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00081310
Número CAS: 9005-38-3
Merck Index: 14,241