Print…
Alginic acid
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
A17582.0E A17582.22 A17582.36
A17582.0EEA 550 EUR
A17582.0E A17582.22 A17582.36
Alginic acid
Alginic acid
CAS No.: 9005-32-7 Melting Point: 300° Merck Reference: 14,242 MDL No.: MFCD00081309
Fórmula: (C₆H₈O₆)n
Peso Molecular: 176.13 g/mol
Ponto de Fusão: >300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00081309
Número CAS: 9005-32-7
EINECS: 232-680-1
Merck Index: 14,242