Rodamina B 98+%, puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
9-(2-Carboxyphenyl)-3,6-bis(diethylamino)xanthylium chloride, [9-(2-Carboxyphenyl)-6-(diethylamino)xanthen-3-ylidene]-diethylazanium chloride
296570100
296570250
296570010
296571000
ACRO296570100EA
29.3
EUR
ACRO296570100
ACRO296570250
ACRO296570010
ACRO296571000
Rodamina B 98+%, puro
Rodamina B
Fórmula:
C₂₈H₃₁ClN₂O₃ Peso Molecular: 479.02 g/mol Ponto de Fusão: 210…211 °C (decomposição) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011931 Número CAS: 81-88-9 EINECS: 201-383-9 Merck Index: 13,08266 |
Appearance | Dark green Powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥98.0 % |
Moisture | ≤2.0 % (105°C) |