Print…
Rodamina B, puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
132311000 132315000 132310025
ACRO132311000EA 74.7 EUR
ACRO132311000 ACRO132315000 ACRO132310025
Rodamina B, puro
Rodamina B
Fórmula: C₂₈H₃₁ClN₂O₃
Ponto de Fusão: 210…211 °C (decomposição)
Densidade: 1,31 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011931
Número CAS: 81-88-9
EINECS: 201-383-9
Merck Index: 13,08266
Encomendar
Appearance Dark green Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤10 % (105°C)
UV Lambda max 549 to 558 nm (in 50:50 IMS:water)
Absorption Ratio P-15/P+15 1.1 to 1.6
Specific absorbance A (1%/1cm) ≥1700 (at lambda max.)