Print…
Rhodamine 6G, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 9-(2-(Ethoxycarbonyl)phenyl)-3,6-bis(ethylamino)-2,7-dimethylxanthylium chloride, 9-[2-(Ethoxycarbonyl)phenyl]-3,6-bis(ethylamino)-2,7-dimethylxanthylium chloride
83697-250MG 83697-1G
SIAL83697-250MGEA 53.6 EUR
SIAL83697-250MG SIAL83697-1G
Rhodamine 6G, Sigma-Aldrich®
Rhodamine 6G
Fórmula: C₂₈H₃₁ClN₂O₃
Peso Molecular: 479.02 g/mol
Ponto de ebulição: ∼200 °C (1013 hPa)
Número MDL : MFCD00012665
Número CAS: 989-38-8
EINECS: 213-584-9