Print…
Rhodamine 6G 99%, pure
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 9-(2-(Ethoxycarbonyl)phenyl)-3,6-bis(ethylamino)-2,7-dimethylxanthylium chloride, 9-[2-(Ethoxycarbonyl)phenyl]-3,6-bis(ethylamino)-2,7-dimethylxanthylium chloride
419010050 419010250 419011000
ACRO419010050EA 28.6 EUR
ACRO419010050 ACRO419010250 ACRO419011000
Rhodamine 6G 99%, pure
Rhodamine 6G
Fórmula: C₂₈H₃₁ClN₂O₃
Peso Molecular: 479.02 g/mol
Ponto de ebulição: ∼200 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 229.4 °C
Número MDL : MFCD00012665
Número CAS: 989-38-8
EINECS: 213-584-9
UN: 2811
Encomendar
Appearance Red-brown to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrophotometry ≥98.5 %
Enantiomeric excess ≥97.5 %
Specific optical rotation -33° to -39° (20°C, 589 nm) (c=1, CHCl3)
Titration with NaOH ≥98.5 %