Print…
5-Chloro-2-thiopheneboronic acid 97+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
359010010 359010050
ACRO359010010EA 26 EUR
ACRO359010010 ACRO359010050
5-Chloro-2-thiopheneboronic acid 97+%
5-Chloro-2-thiopheneboronic acid
Fórmula: C₄H₄BClO₂S
Ponto de Fusão: 136…140 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00236030
Número CAS: 162607-18-3
Encomendar
Appearance Off-white to light green to light brown Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH 97.0 to 103.0 %