Print…
Bromocresol purple sodium salt 0,04% (w/v) em solução aquosa
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
38700.AE 38700.AP
38700.AEEA 36 EUR
38700.AE 38700.AP
Bromocresol purple sodium salt 0,04% (w/v) em solução aquosa
Bromocresol purple sodium salt
CAS No.: 62625-30-3 Molecular Formula: C21H15Br2NaO5S Formula Weight: 562.22 Physical Form: Liquid Appearance: Orange
Fórmula: C₂₁H₁₅Br₂NaO₅S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00148896
Número CAS: 62625-30-3
EINECS: 263-655-3