Print…
Bromocresol purple sodium salt, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
860891-25G 860891-5G
860891-25GEA 102 EUR
860891-25G 860891-5G
Bromocresol purple sodium salt, Sigma-Aldrich®
Bromocresol purple sodium salt
Fórmula: C₂₁H₁₅Br₂NaO₅S
Ponto de Fusão: 255 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00148896
Número CAS: 62625-30-3
EINECS: 263-655-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ae99d0ddad367ac12f93884d5b8f055a043d863&vid=d52d7764c82f6e9c25fd1b36b6fd236547dd8c8c&prid=web&clid=SAPDAM