Bromocresol purple sodium salt
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A19082.09
A19082.18
A19082.09EA
46.6
EUR
A19082.09
A19082.18
Bromocresol purple sodium salt
Bromocresol purple sodium salt
CAS No.: 62625-30-3
Molecular Formula: C21H15Br2NaO5S
Formula Weight: 562.22
Melting Point: ca 255° dec.
MDL No.: MFCD00148896
Fórmula:
C₂₁H₁₅Br₂NaO₅S Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00148896 Número CAS: 62625-30-3 EINECS: 263-655-3 |