3-Thiopheneboronic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
B23637.06
B23637.03
B23637.14
B23637.06EA
108
EUR
B23637.06
B23637.03
B23637.14
3-Thiopheneboronic acid ≥98%
3-Thiopheneboronic acid
Purity: 98%
CAS No.: 6165-69-1
Molecular Formula: C4H5BO2S
Formula Weight: 127.96
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Melting Point: 164-169°
Beilstein Reference: 113573
MDL No.: MFCD00151851
Fórmula:
C₄H₅BO₂S Ponto de Fusão: 164…169 °C |
Número MDL :
MFCD00151851 Número CAS: 6165-69-1 |