Print…
3-Thiopheneboronic acid 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
345660010 345660050
ACRO345660010EA 31.5 EUR
ACRO345660010 ACRO345660050
3-Thiopheneboronic acid 97%
3-Thiopheneboronic acid
Fórmula: C₄H₅BO₂S
Ponto de Fusão: 162…167 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00151851
Número CAS: 6165-69-1
Encomendar
Appearance White to beige to grey Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Titration with NaOH 96.0 to 106.0 %