Reagente Patton-Reeders (ácido calconcarboxílico), (máx. 10% H₂O)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
B23459.09
B23459.18
B23459.09EA
68.9
EUR
B23459.09
B23459.18
Reagente Patton-Reeders (ácido calconcarboxílico), (máx. 10% H₂O)
Patton-Reeders reagent (Calconcarboxylic acid)
CAS No.: 3737-95-9
Molecular Formula: C21H14N2O7S
Formula Weight: 438.42
Melting Point: ca 300° dec.
Beilstein Reference: 727492
MDL No.: MFCD00004078
Fórmula:
C₂₁H₁₄N₂O₇S Ponto de Fusão: ∼ 300 °C (decomposição) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00004078 Número CAS: 3737-95-9 EINECS: 223-117-0 |