Print…
Calcon® (mordant black 17), puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Palatine chrome black 6BN, Mordant Black 17, Eriochrome® Blue Black R, Sodium 3-hydroxy-4-((2-hydroxynaphthalen-1-yl)diazenyl)naphthalene-1-sulphonate, Sodium 3-hydroxy-4-(2-hydroxy-1-naphthylazo)-1-naphthalenesulphonate
202440250 202441000
ACRO202440250EA 31.2 EUR
ACRO202440250 ACRO202441000
Calcon® (mordant black 17), puro
Calcon® (mordant black 17)
Fórmula: C₂₀H₁₃N₂NaO₅S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004069
Número CAS: 2538-85-4
EINECS: 219-810-2
Encomendar
Appearance Dark brown to black Powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies