Print…
3-Thiophenecarbonitrile, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
597449-25G 597449-5G
SIAL597449-25GEA 201 EUR
SIAL597449-25G SIAL597449-5G
3-Thiophenecarbonitrile, Sigma-Aldrich®
3-Thiophenecarbonitrile
Fórmula: C₅H₃NS
Ponto de ebulição: 82 °C (1013 hPa)
Densidade: 1,1956 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00151852
Número CAS: 1641-09-4
EINECS: 216-687-7
UN: 3276
ADR: 6.1,III